主要文件
SYNS181125
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 2 mm, plug size: 11/25
别名:
Synthware S181125
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$23.30
$23.30
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$23.30
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
$23.30
请联系客服了解存货情况
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware S181125
孔尺寸
2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
This replacement kit is complete with one PTFE plug (1:5 taper), one PTFE washer, one O-ring.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)