主要文件
SYNF904100G
Synthware pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware F904100G, modified Schlenk reaction flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.51
价格与库存信息目前不能提供
物料
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
接合处
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F904100G
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)