主要文件
SYNF564100
Synthware reaction tube with high vacuum valve
100 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
别名:
Synthware F564100, Schlenk flask
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$146.00
$146.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$146.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121700
NACRES:
NB.51
$146.00
请联系客服了解存货情况
材料
colorless tube
glass tube
接合處
joint: ST/NS24/40
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
Push fit
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech F564100
容量
100 mL
100 mL
閥尺寸
0-4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Supplied with high vacuum valve with PTFE o-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)