主要文件
SYNC384630
Synthware chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm
别名:
Synthware C384630, glass chromatograpy column
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$261.00
$261.00
预计发货时间2025年6月19日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$261.00
About This Item
UNSPSC代码:
23151816
NACRES:
NB.51
$261.00
预计发货时间2025年6月19日详情
接合处
joint: ST/NS35/20
等级
for chromatography
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware C384630
技术
HPLC: suitable
内径 × 长度
40.0 mm × 305 mm
容量
100 mL
适用性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
With 35/20 spherical joint.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)