主要文件
SYNC364620C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 203 mm
别名:
Synthware C364620C, glass chromatograpy column
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$204.00
$204.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$204.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
$204.00
请联系客服了解存货情况
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware C364620C
长度
203 mm
适用性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)