主要文件
SYNA891420
Synthware distilling adapter with 105 degree bend
top joint: ST/NS 14/20, bottom joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware 891420, bent distillation adapter
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$62.80
$62.80
预计发货时间2025年5月30日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$62.80
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.51
$62.80
预计发货时间2025年5月30日详情
接合处
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top14/20
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware A891420
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With an inner drip joint at the bottom and an outer joint at the top.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)