主要文件
SYNA862440
Synthware straight drying tube
joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware A862440, glass drying tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
物料
colorless tube
glass tube
接合处
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware A862440
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Synthware straight drying tube adapter with standard taper outer joint and lower inner joint of same size (24/40).
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)