主要文件
SYNA254024
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 40/50, bottom joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware A254024, glass connecting adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
价格与库存信息目前不能提供
接合處
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top40/50
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A254024
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Synthware enlarging adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The top joint (40/50) is larger that the bottom joint (24/40).
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)