主要文件
SYNA253424
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 34/45, bottom joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware A253424, glass connecting adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.51
价格与库存信息目前不能提供
接合处
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top34/45
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware A253424
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Synthware enlarging adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The top joint (34/45) is larger that the bottom joint (24/40).
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)