主要文件
SYNA112440
Synthware modified Claisen adapter
joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware A112440, distilling adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware A112440
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Three-inlet type for multiple entries into a single neck flask. One side joint is at a 45° angle.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)