SM4050205
1 of 10
Sigma-Aldrich
634867
二氧化硅
SM25501010
SmartPor, alumina membrane
914843
Silica nanoparticles
SM40501010
SM75501010
85356
736511
胶态银溶液
927872
金纳米颗粒
342890
220523
(2-甲基丁基)胺
Pore geometry: trigonal arrangement
pkg of 5 pieces
20 mm × 20 mm
50 μm
125 nm (interpore distance)40 nm pore diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
基材和预制电子器件_电子材料_材料科学-默克生命科学
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。