主要文件
SM4050201
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$334.00
$334.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$334.00
About This Item
线性分子式:
Al
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
$334.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
alumina membrane
描述
Pore geometry: trigonal arrangement
包装
pkg of 1 pieces
尺寸
20 mm × 20 mm
厚度
50 μm
孔径
125 nm (interpore distance)
40 nm pore diameter
相容性
(Pore geometry: trigonal arrangement)
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)