主要文件
SLW5100-250
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
250 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 5100-250
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
物料
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
接合处
joint neckWIDE-MOUTH
无菌性
non-sterile
特点
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
包装
pack of 12 ea
制造商/商品名称
SciLabware 5100-250
高度
133 mm
主体外径
78 mm
容量
250 mL
250 mL
颈内径
33 mm
塞子尺寸
33
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
  • Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
  • Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
其他说明
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)