主要文件
SLW2190/01M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
50 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 2190/01M
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$163.00
$163.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$163.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
$163.00
请联系客服了解存货情况
物料
PTFE key
conical
接合处
joint stopper14/23
制造商/商品名称
2190/01M
SciLabware
容量
50 mL
50 mL
活塞孔
2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Complies to ISO 4800, Type 1
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)