主要文件
SLW1660/08M
Pyrex® Centrifuge tubes
cylindrical type, round base, 45 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1660/08M
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
40 EA
$486.00
$486.00
预计发货时间2025年6月25日详情
选择尺寸
变更视图
40 EA
$486.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
NACRES:
NB.11
$486.00
预计发货时间2025年6月25日详情
物料
round base
制造商/商品名称
1660/08M
SciLabware
长度
90 mm
外径
30 mm
容量
45 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)