主要文件
SLW1571/02M
Pyrex® Aspirator stopcock with ground cone
bore size 3.0 mm, core joint: 29/32
别名:
Pyrex, SciLabware 1571/02M
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$147.00
$147.00
预计发货时间2025年7月30日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$147.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.43
$147.00
预计发货时间2025年7月30日详情
接合处
joint: core29/32
制造商/商品名称
1571/02M
SciLabware
孔尺寸
3.0 mm
一般描述
  • For use with Aspirator bottles 1541 and 1569
  • With traditional glass key
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)