主要文件
SLW1531/10D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
1000 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1531/10D
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105108
NACRES:
NB.17
价格与库存信息目前不能提供
制造商/商品名称
1531/10D
SciLabware
主体直径
111 mm
瓶高度
200 mm
容量
1000 mL
1000 mL
颈内径
28 mm
侧臂尺寸
9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
特点和优势
  • Tubular side arm for attachment of 9 mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)