主要文件
SLW1480/06D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 80 mm × 20 mm
别名:
Pyrex, SciLabware 1480/06D
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$295.00
$295.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
10 EA
$295.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
$295.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
无菌性
non-sterile
特点
lid
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
SciLabware 1480/06D
底座外径
74 mm
直径× 高度
80 mm × 20 mm
圆盘容量
~100 mL
顶部内径
75 mm
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Will withstand repeated autoclaving
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)