主要文件
SLW1200/16M
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
别名:
Pyrex, SciLabware 1200/16M
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$680.00
$680.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
10 EA
$680.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
$680.00
请联系客服了解存货情况
材料
Pyrex flask
round bottom
single-neck
特點
plain neck
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
1200/16M
SciLabware
高度
350 mm
燈泡直徑
115 mm
容量
800 mL
800 mL
項內徑 × 外徑
30 mm × 34 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Suitable for the determination of nitrogen etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Withstands high temperatures
  • Resistant to chemical corrosion
特點和優勢
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Used for the determination of nitrogen by the Kjeldahl method
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)