主要文件
SLW1170/06M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 500 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1170/06M
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$685.00
$685.00
预计发货时间2025年6月18日详情
选择尺寸
变更视图
10 EA
$685.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$685.00
预计发货时间2025年6月18日详情
物料
Pyrex flask
flat bottom flask
接合处
joint ST/NS neck35 mm I.D.
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
SciLabware 1170/06M
高度
185 mm
主体直径
105 mm
容量
500 mL
颈内径
35 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)