Merck
SIK7913-10
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetriphosphonic acid - BTP
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9O9P3
CAS号:
分子量:
318.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥97%
SMILES字符串
[P](=O)(O)(O)c1cc(cc(c1)[P](=O)(O)O)[P](=O)(O)O
InChI key
OARRIBWWCWLELO-UHFFFAOYSA-N
法律信息
Product of SiKEMIA
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)