Merck
RNI00118
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-3-(2-tetrahydropyranyloxy)-1-propyne
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O2
分子量:
168.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
表单
solid
SMILES字符串
CC(C#C)(C)OC1CCCCO1
InChI key
IVDREIWJWDVUGO-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)