Merck
RNI00076
Sigma-Aldrich
4-Pentyn-1-yl acetate
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O2
CAS号:
分子量:
126.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
价格与库存信息目前不能提供
形狀
solid
SMILES 字串
CC(OCCCC#C)=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h1H,4-6H2,2H3
InChI 密鑰
UZNIPEZTZSRYGI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)