主要文件
PCL100
Sigma-Aldrich
PCL Nanoparticles
100 nm average diameter
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 ML
$811.00
$811.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 ML
$811.00
About This Item
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
$811.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
平均直径
100 nm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
PCL particles are made with poly(Ɛ-caprolactone) with a MW of 14,000.10 mg/ml particle suspension in DI water. Sonicate or vortex the particles before each use.
法律信息
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.