儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O.CCCCN(CCCC)CCCC.CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C12H27N.H4O7P2/c2*1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h2*4-12H2,1-3H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
InChI 密鑰
WRMXOVHLRUVREB-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
三丁基焦磷酸铵是一种磷酸化试剂,用于合成修饰dNTP(脱氧核苷三磷酸),这是生成DNA、RNA、功能化核酸的基本嵌段。
應用
三丁基焦磷酸铵可用作磷酸化试剂以:
- 与1, 1′-羰基二咪唑合成S′-脱氧-S′-甲基膦酸二甲酯。
- 合成克量级碱基修饰核糖核苷-5′-O-三磷酸盐。
- 采用一锅法化学合成2′-脱氧核糖核苷-5′-三磷酸盐,进而起到更好的保护作用。
可作为如下过程的反应物:
- 3′-脱氧-apio-核酸双链体的酶促合成
- 脱氧核苷S-甲基膦酸的合成
- 荧光非核苷酸ATP类似物N-甲基蒽基酰胺基乙基三磷酸酯的制备
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
A facile and effective synthesis of dinucleotide 5?-triphosphates
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 15, 6549-6555 (2007)
CONVERSION OF MONO- AND OLIGODEOXYRIBONUCLEOTIDES TO 5-TRIPHOSPHATES.
Journal of the American Chemical Society, 87, 1785-1788 (1965-04-20)