Merck
P8454
Sigma-Aldrich
1,3-丙二磺酸
70% in H2O
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H8O6S2
CAS号:
分子量:
204.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
浓度
70% in H2O
杂质
≤5% n-butanol (w/v)
SMILES字符串
OS(=O)(=O)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O6S2/c4-10(5,6)2-1-3-11(7,8)9/h1-3H2,(H,4,5,6)(H,7,8,9)
InChI key
MGNVWUDMMXZUDI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)