Merck
P5501
Sigma-Aldrich
联苯-4-甲酸甲酯
别名:
4-联苯羧酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12O2
CAS号:
分子量:
212.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品P5501,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
表单
powder
SMILES字符串
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-14(15)13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
InChI key
GATUGNVDXMYTJX-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... BAD(572)
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)