Merck
P54345
Sigma-Aldrich
2-丙基噻吩
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10S
CAS号:
分子量:
126.22
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品P54345,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
97%
折射率
n20/D 1.506 (lit.)
沸点
157.5-159.5 °C (lit.)
密度
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCc1cccs1
InChI
1S/C7H10S/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h3,5-6H,2,4H2,1H3
InChI key
BTXIJTYYMLCUHI-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
111.2 °F - closed cup
闪点(°C)
44 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)