Merck
P46202
Sigma-Aldrich
1-哌啶乙醛二乙基缩醛
别名:
1-(2,2-二乙氧基乙基)哌啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H23NO2
CAS号:
分子量:
201.31
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
沸点
219-221 °C (lit.)
密度
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(CN1CCCCC1)OCC
InChI
1S/C11H23NO2/c1-3-13-11(14-4-2)10-12-8-6-5-7-9-12/h11H,3-10H2,1-2H3
InChI key
VSHHRRNJQBETGT-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for:
  • Ethylene trimerisation
  • Synthesis of aryl-substituted piperidines by superacid activation of piperidones
  • Studies involving elimination reactions
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
177.8 °F - closed cup
闪点(°C)
81 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)