Merck
P36657
Sigma-Aldrich
α-苯基邻甲基苯甲酸
97%
别名:
2-苄基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$105.00
$105.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$105.00
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2C6H4CO2H
CAS号:
分子量:
212.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$105.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
112-115 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)c1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChI key
FESDHLLVLYZNFY-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)