Merck
P27402
Sigma-Aldrich
1-苯基萘
96%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$128.00
$128.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$128.00
About This Item
线性分子式:
C10H7C6H5
CAS号:
分子量:
204.27
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$128.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
质量水平
方案
96%
折射率
n20/D 1.664 (lit.)
沸点
324-325 °C (lit.)
密度
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
c1ccc(cc1)-c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H12/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h1-12H
InChI key
IYDMICQAKLQHLA-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)