Merck
O9301
Sigma-Aldrich
氨基草酰肼
99%
别名:
“草胺酰肼"
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2COCONHNH2
CAS号:
分子量:
103.08
Beilstein:
1751846
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
价格与库存信息目前不能提供
方案
99%
mp
216-218 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
NNC(=O)C(N)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于醛和酮的试剂。
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)