Merck
O8704
Sigma-Aldrich
7-氧杂二环[2.2.1]庚烷
98%
别名:
1,4-环氧环己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O
CAS号:
分子量:
98.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
119 °C/713 mmHg (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1C[C@@H]2CC[C@H]1O2
InChI
1S/C6H10O/c1-2-6-4-3-5(1)7-6/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
InChI 密鑰
YPWFNLSXQIGJCK-OLQVQODUSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup