主要文件
NORS5500MW7
Norell® Select Series 5mm NMR tubes, medium wall
frequency 500 MHz
别名:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 EA
$224.00
$224.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
5 EA
$224.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
$224.00
请联系客服了解存货情况
材料
colorless tube
包裝
pack of 5 ea
製造商/商標名
Norell S-5-500-MW-7
參數
500 MHz frequency
長度
7 in.
管直徑
5 mm
壁厚
0.8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Norell medium wall (0.8 mm) NMR tubes offer added protection from breakage, either through rapid changes in temperature or pressure, or from mishandling. Recommended for use in autosampling systems for NMR spectroscopy.
法律資訊
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)