主要文件
NOR5X3INSV
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 3 mm , into 5 mm Varian
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$134.00
$134.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$134.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121705
NACRES:
SB.32
$134.00
请联系客服了解存货情况
物料
(acetal homopolymer resin)
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Norell 5X3INS-V
NMR管尺寸
3 mm , into 5 mm Varian
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)