主要文件
MT51300170
Mettler-Toledo conductivity standard
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 500 μs/cm, volume 250 mL
别名:
conductivity calibration standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
51191600
NACRES:
NB.79
如需咨询该产品MT51300170,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
表单
liquid
制造商/商品名称
Mettler-Toledo 51300170
体积
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review