变更视图
1 G
$272.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13N3O
CAS号:
分子量:
203.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
推荐产品
表单
solid
SMILES字符串
C12=C(N=C(N3CCNCC3)O2)C=CC=C1
InChI
1S/C11H13N3O/c1-2-4-10-9(3-1)13-11(15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2
InChI key
HLKHIJZYKGDCJM-UHFFFAOYSA-N