Merck
M86758
Sigma-Aldrich
2-甲基十一醛
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)8CH(CH3)CHO
CAS号:
分子量:
184.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)C(C)CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12(2)11-13/h11-12H,3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
NFAVNWJJYQAGNB-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
200.1 °F - closed cup
閃點(°C)
93.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)