生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽密度
4.1 (vs air)
蒸汽壓力
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
化驗
≥98%
自燃溫度
446 °F
expl. lim.
10.4 %
折射率
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
green; ethereal; vegetable; earthy; sweet
SMILES 字串
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 通过 1,3-烯炔的顺序加氢醇解合成多种烯丙基砜衍生物:本文详细介绍了一种通过乙缩醛的控制反应合成烯丙基砜衍生物的方法,这些衍生物在各种化学制造过程中具有价值(Kumar 和 Shah,2024 年)。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
<68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
< 20 °C - closed cup