Merck
M4805
Sigma-Aldrich
2-巯基-4-甲基嘧啶 盐酸盐
99%
别名:
4-甲基-2-嘧啶硫醇 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N2S · HCl
CAS号:
分子量:
162.64
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
mp
265 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].Cc1ccnc(S)n1
InChI
1S/C5H6N2S.ClH/c1-4-2-3-6-5(8)7-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
InChI key
UQJLPBLXSJWAKG-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)