Merck
M39709
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-甲基环戊酮
99%
别名:
(3R)-3-Methylcyclopentan-1-one, (3R)-3-Methylcyclopentanone
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$120.00
$120.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$120.00
About This Item
线性分子式:
CH3C5H7(=O)
CAS号:
分子量:
98.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$120.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
99%
旋光性
[α]23/D +148°, c = 4.5 in methanol
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
沸点
143-144 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C[C@@H]1CCC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI key
AOKRXIIIYJGNNU-RXMQYKEDSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
98.6 °F - closed cup
闪点(°C)
37 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)