Merck
M17403
Sigma-Aldrich
4-甲氧基-2-硝基苯胺
98%
别名:
2-硝基对茴香胺, 4-氨基-3-硝基苯甲醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H3(NO2)NH2
CAS号:
分子量:
168.15
Beilstein:
880318
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
mp
123-126 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
InChI key
QFMJFXFXQAFGBO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
靶器官
Respiratory Tract
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
896.0 °F
闪点(°C)
480 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)