主要文件
LGFO100
Sigma-Aldrich
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
100 nm average diameter
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 MG
$758.00
$758.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 MG
$758.00
About This Item
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
$758.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
描述
Excitation/Emission: 530/582 nm
表单
pellets
平均直径
100 nm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
法律信息
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.