主要文件
LGFG10K
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA microspheres
5 μm average diameter
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 MG
$689.00
$689.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 MG
$689.00
About This Item
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
$689.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
描述
Excitation/Emission: 460/500 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
表单
pellets
平均直径
5 μm
储存温度
-10 to -25°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
法律信息
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.