主要文件
L880000-HH
Sigma-Aldrich
DCI 活化剂
configured for PerkinElmer 8900, configured for Polygen, 0.25M
别名:
DCI 活化剂溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
包裝
pkg of 6 × 120 mL (L880012-06)
pkg of 6 × 200 mL (L880020-06)
濃度
29-33 g/L (Dicyanoimidazole, titration)
雜質
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
顏色
clear
相容性
configured for PerkinElmer 8900
configured for Polygen
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
準備報告
二氰基咪唑/乙腈 3/100 (w/v)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
41.0 °F
閃點(°C)
5 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)