Merck
410284
Sigma-Aldrich
甘油丙氧杂酸
average Mn ~266
别名:
甘油丙氧杂酸(1PO/OH)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 L
$166.00
$166.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 L
$166.00
About This Item
线性分子式:
HO(C3H6O)nCH[CH2(OC3H6)nOH]2
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
$166.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
蒸汽密度
>1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<0.3 mmHg ( 20 °C)
形狀
liquid
分子量
average Mn ~266
折射率
n20/D 1.46
溶解度
H2O: soluble 1.000 g/L
密度
1.09 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
O(C(OCCC(O)CO)OCCC(O)CO)CC(O)CO
InChI
1S/C12H26O9/c13-5-9(16)1-3-19-12(21-8-11(18)7-15)20-4-2-10(17)6-14/h9-18H,1-8H2
InChI 密鑰
ZSKSVMDBXFSLMZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甘油丙氧杂酸是锯齿形(zig-zag)的三醇材料,由带三个末端羟基的聚丙二醇单元组成。由于支链中存在多个活性位点,这种疏水性大分子单体广泛用于制备交联聚合物。[1]也可用作塑化剂赋予材料良好的弹性。[2]
應用
甘油丙氧杂酸可作为大分子单体,制备可重复使用的吸油凝胶材料,用于清除溢油。[1]
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Mechanical Properties and Thermal Decomposition Behaviors of Hydroxyl-Terminated Polybutadiene/Glycerol Propoxylate Blend and Its Application to Ammonium Nitrate-Based Propellants
Makoto Kohga and Ryoto Togashi
Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 46, 1016-1022 (2021)
Oil loving hydrophobic gels made from glycerol propoxylate: Efficient and reusable sorbents for oil spill clean-up
Soner Kizil and Hayal
Journal of Environmental Management, 196, 330-339 (2017)