主要文件
L350000-HH
Sigma-Aldrich
Cap B
configured for ABI
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
类型
for DNA synthesis
产品线
Proligo Reagents
包装
pkg of 6 × 180 mL (L350018-06)
pkg of 6 × 450 mL (L350045-06)
杂质
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
相容性
configured for ABI
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
制备说明
四氢呋喃/N-甲基咪唑·84/16 (v/v)
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
6.1 °F
闪点(°C)
-14.4 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)