Merck
K3506
Sigma-Aldrich
4-酮庚二酸
98%
别名:
4-酮庚二酸, 4-酮庚乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH2CH2COCH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
174.15
Beilstein:
1708385
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
powder
mp
142-144 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H10O5/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
UDDSEESQRGPVIL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3