Merck
JRD0206
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N2O2
CAS号:
分子量:
168.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cc(C)nn1C
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-12-8(11)7-5-6(2)9-10(7)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZYSGPOXVDOROJU-UHFFFAOYSA-N