Merck
JKA8010
Sigma-Aldrich
8arm-PEG15K-Succinimidyl Succinate
Hexaglycerol core, average Mn 15000
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2COOC4H4O2N)8
UNSPSC代码:
51171641
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
表单
solid
分子量
average Mn 15000
储存温度
−20°C
应用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律信息
Product of JenKem Technology
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)